Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 98.6 EUR
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Fórmula: C₆H₄F₉I
Ponto de ebulição: 138…140 °C
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039409
Número CAS: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6