Print…
1-Iodoperfluorohexane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6087-100G PC6087-25G
APOSPC6087-100GEA 115 EUR
APOSPC6087-100G APOSPC6087-25G
1-Iodoperfluorohexane 98%
1-Iodoperfluorohexane
Fórmula: C₆F₁₃I
Ponto de ebulição: 115…117 °C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 2,063 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001063
Número CAS: 355-43-1
EINECS: 206-586-6