Print…
1-Bromoperfluorohexane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6085W-25G PC6085W-5G PC6085W-100G
APOSPC6085W-25GEA 144 EUR
APOSPC6085W-25G APOSPC6085W-5G APOSPC6085W-100G
1-Bromoperfluorohexane 98%
1-Bromoperfluorohexane
Fórmula: BrF₂C(CF₂)₄CF₃
Ponto de ebulição: 97…101 °C
Densidade: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042349
Número CAS: 335-56-8
EINECS: 206-391-6