Print…
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6083-1G PC6083-25G PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6083-1G APOSPC6083-25G APOSPC6083-5G
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Ponto de Fusão: 91…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756436
Número CAS: 755030-18-3