Print…
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 0 EUR
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄F₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010876
Número CAS: 78056-39-0