Print…
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6074-1G PC6074-5G
APOSPC6074-1GEA 0 EUR
APOSPC6074-1G APOSPC6074-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07437865
Número CAS: 669066-91-5