Print…
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6073-5G PC6073-1G PC6073-250MG
APOSPC6073-5GEA 578 EUR
APOSPC6073-5G APOSPC6073-1G APOSPC6073-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827555
Número CAS: 207994-08-9