Print…
1-Iodoperfluoroheptane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluoroheptyl iodide
PC6060-1G PC6060-25G PC6060-5G PC6060-100G
APOSPC6060-1GEA 65.7 EUR
APOSPC6060-1G APOSPC6060-25G APOSPC6060-5G APOSPC6060-100G
1-Iodoperfluoroheptane 97%
1-Iodoperfluoroheptane
Fórmula: C₇F₁₅I
Ponto de ebulição: 137…138 °C
Densidade: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013712
Número CAS: 335-58-0