5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC6046-5G
PC6046-1G
PC6046-25G
APOSPC6046-5GEA
94.4
EUR
APOSPC6046-5G
APOSPC6046-1G
APOSPC6046-25G
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile
Fórmula:
C₆H₂BrFN₂ Ponto de Fusão: 95…100 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD07375030 Número CAS: 886373-28-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |