Print…
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
PC6041-1G PC6041-100MG PC6041-250MG
APOSPC6041-1GEA 118 EUR
APOSPC6041-1G APOSPC6041-100MG APOSPC6041-250MG
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₉H₁₀F₃NO
Ponto de ebulição: 42…44 °C/0,2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203992
Número CAS: 175278-20-3