Print…
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC6037-1G PC6037-5G PC6037-10G PC6037-25G
APOSPC6037-1GEA 142 EUR
APOSPC6037-1G APOSPC6037-5G APOSPC6037-10G APOSPC6037-25G
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Peso Molecular: 202.15 g/mol
Ponto de Fusão: 85…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115919
Número CAS: 886498-74-4