Print…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6033-5G PC6033-1G PC6033-25G
APOSPC6033-5GEA 230 EUR
APOSPC6033-5G APOSPC6033-1G APOSPC6033-25G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115916
Número CAS: 706786-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II