Print…
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6021-1G PC6021-250MG PC6021-5G
APOSPC6021-1GEA 29 EUR
APOSPC6021-1G APOSPC6021-250MG APOSPC6021-5G
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅HBrClF₃N₂
Ponto de ebulição: 44…45 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: –2 to 0 °C
Densidade: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09909762
Número CAS: 425392-76-3