Print…
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6019-1G PC6019-500MG
APOSPC6019-1GEA 386 EUR
APOSPC6019-1G APOSPC6019-500MG
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₃BrClF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025923
Número CAS: 1160474-82-7