Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6011-5G PC6011-1G
APOSPC6011-5GEA 36.4 EUR
APOSPC6011-5G APOSPC6011-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115846
Número CAS: 53985-49-2