Print…
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6010-100G PC6010-25G PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA 130 EUR
APOSPC6010-100G APOSPC6010-25G APOSPC6010-5G
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 97%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Fórmula: C₇F₁₆
Ponto de ebulição: 80…84 °C
Densidade: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040339
Número CAS: 335-57-9
EINECS: 206-392-1