Print…
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6007-25G PC6007-5G PC6007-1G
APOSPC6007-25GEA 836 EUR
APOSPC6007-25G APOSPC6007-5G APOSPC6007-1G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene 98%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene
Fórmula: C₅H₆F₄O
Peso Molecular: 158.1 g/mol
Ponto de ebulição: 76…78 °C
Densidade: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043822
Número CAS: 1428-33-7
UN: 3271
ADR: 3 II