Print…
Perfluoroicosane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6004-1G PC6004-5G
APOSPC6004-1GEA 125 EUR
APOSPC6004-1G APOSPC6004-5G
Perfluoroicosane 97%
Perfluoroicosane
Mass spectrometry standard.
Fórmula: C₂₀F₄₂
Peso Molecular: 1038.15 g/mol
Ponto de ebulição: 320 °C
Ponto de Fusão: 162…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000438
Número CAS: 37589-57-4
EINECS: 253-557-9