Print…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6003-1G PC6003-25G PC6003-5G
APOSPC6003-1GEA 26.1 EUR
APOSPC6003-1G APOSPC6003-25G APOSPC6003-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Fórmula: C₁₂H₃F₂₁
Peso Molecular: 546.12 g/mol
Ponto de ebulição: 71…72 °C/14mmHg
Densidade: 1.711 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042346
Número CAS: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3