Print…
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% em THF
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6001-100G PC6001-10G PC6001-25G
APOSPC6001-100GEA 348 EUR
APOSPC6001-100G APOSPC6001-10G APOSPC6001-25G
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% em THF
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
Deoxo-FluorR (Registered trademark of Air Products), 50% solution in THF. Stable alternative to DAST.
Fórmula: C₆H₁₄F₃NO₂S
Densidade: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: <10 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321415
Número CAS: 202289-38-1
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II