Print…
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5997-1G PC5997-5G
APOSPC5997-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5997-1G APOSPC5997-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Fórmula: C₅H₄Cl₂FN
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092936
Número CAS: 119229-74-2