Print…
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5996-250MG PC5996-1G
APOSPC5996-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC5996-250MG APOSPC5996-1G
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol 97%
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol
Fórmula: C₁₂H₅F₂₁O
Ponto de ebulição: 145 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039545
Número CAS: 865-86-1
EINECS: 212-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II