Print…
2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5988-25G PC5988-100G
APOSPC5988-25GEA 56.7 EUR
APOSPC5988-25G APOSPC5988-100G
2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Ponto de ebulição: 140 °C
Densidade: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039345
Número CAS: 34941-91-8
UN: 1993
ADR: 3,III