Print…
Decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane 70%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5979L-100G PC5979L-25G
APOSPC5979L-100GEA 388 EUR
APOSPC5979L-100G APOSPC5979L-25G
Decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane 70%
Decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Fórmula: C₈F₁₆
Ponto de ebulição: 101…103 °C
Densidade: 1,861 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 23,9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066612
Número CAS: 306-98-9
EINECS: 206-195-0
UN: 1993
ADR: 3,III