Print…
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Di(trifluoromethyl)hexafluorocyclobutane, Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane, 1,2-Dimethylperfluorocyclobutane
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 627 EUR
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Fórmula: C₆F₁₂
Ponto de ebulição: 45 °C
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013737
Número CAS: 2994-71-0
EINECS: 249-145-3