Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC5976-1G PC5976-5G
APOSPC5976-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5976-1G APOSPC5976-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₃ClF₆O
Peso Molecular: 276.57 g/mol
Ponto de ebulição: 185 °C
Densidade: 1.528 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074997
Número CAS: 393-82-8
UN: 3265
ADR: 8 II