Print…
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5969M-100MG PC5969M-1G PC5969M-250MG
APOSPC5969M-100MGEA 104 EUR
APOSPC5969M-100MG APOSPC5969M-1G APOSPC5969M-250MG
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
(Perfluoro-n-decyl)ethane
Fórmula: C₁₂H₅F₂₁
Peso Molecular: 548.14 g/mol
Ponto de ebulição: 90 °C/20mmHg
Densidade: 1.703 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236699
Número CAS: 154478-87-2