Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5969-1G PC5969-25G PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5969-1G APOSPC5969-25G APOSPC5969-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₅BrF₆
Peso Molecular: 307.03 g/mol
Ponto de ebulição: 176 °C
Densidade: 1.674 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799485
Número CAS: 302911-98-4
UN: 3265
ADR: 8 II