Print…
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol, 1H,1H-Perfluoro-1-decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluor-1-decanol
PC5966C-25G PC5966C-1G PC5966C-5G
APOSPC5966C-25GEA 139 EUR
APOSPC5966C-25G APOSPC5966C-1G APOSPC5966C-5G
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol 98%
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol
Fórmula: C₁₀H₃F₁₉O
Peso Molecular: 500.1 g/mol
Ponto de ebulição: 95 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 83…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153234
Número CAS: 307-37-9