Print…
1H-Heneicosafluorodecane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Perfluorodecane
PC5963-25G PC5963-5G PC5963-1G
APOSPC5963-25GEA 959 EUR
APOSPC5963-25G APOSPC5963-5G APOSPC5963-1G
1H-Heneicosafluorodecane 98%
1H-Heneicosafluorodecane
Fórmula: C₁₀HF₂₁
Peso Molecular: 520.08 g/mol
Ponto de ebulição: 159…160 °C
Ponto de Fusão: 31…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 375-97-3