Print…
trans-Perfluorodecahydronaphthalene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5960B-10G PC5960B-25G
APOSPC5960B-10GEA 154 EUR
APOSPC5960B-10G APOSPC5960B-25G
trans-Perfluorodecahydronaphthalene 97%
trans-Perfluorodecahydronaphthalene
Fórmula: C₁₀F₁₈
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153232
Número CAS: 60433-12-7