Print…
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 34.8 EUR
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅F
Peso Molecular: 120.13 g/mol
Ponto de ebulição: 150 °C
Densidade: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00799540
Número CAS: 766-49-4
UN: 1993
ADR: 3 III