Print…
1-Fluoro-3-ethynylbenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluorophenyl)ethyne, 3-Fluorophenylacetylene, (3-Fluorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-3-fluorobenzene
PC5956-100G PC5956-25G PC5956-5G
APOSPC5956-100GEA 209 EUR
APOSPC5956-100G APOSPC5956-25G APOSPC5956-5G
1-Fluoro-3-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-3-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅F
Peso Molecular: 120.13 g/mol
Ponto de ebulição: 132 °C
Densidade: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 32.2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093798
Número CAS: 2561-17-3
UN: 1993
ADR: 3 III