Print…
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
PC5955-1G PC5955-25G PC5955-5G
APOSPC5955-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5955-1G APOSPC5955-25G APOSPC5955-5G
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅F
Peso Molecular: 120.13 g/mol
Ponto de ebulição: 55…56 °C/40mmHg
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Densidade: 1.048 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00168823
Número CAS: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II