Print…
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
PC5952-10G PC5952-1G PC5952-5G
APOSPC5952-10GEA 310 EUR
APOSPC5952-10G APOSPC5952-1G APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₉H₅F₃O
Peso Molecular: 186.13 g/mol
Densidade: 1.215 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094333
Número CAS: 160542-02-9
UN: 1993
ADR: 3 III