Print…
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5946-25G PC5946-5G
APOSPC5946-25GEA 553 EUR
APOSPC5946-25G APOSPC5946-5G
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
1,1-Difluoroacetylacetone
Fórmula: C₅H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 132…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02254117
Número CAS: 41739-23-5
UN: 1993
ADR: 3,II