Print…
2-Fluoro-p-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 0 EUR
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluoro-p-cresol
2-Fluoro-p-cresol
Fórmula: C₇H₇FO
Ponto de ebulição: 172…174 °C
Densidade: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094332
Número CAS: 452-81-3