Print…
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5942-1G PC5942-5G
APOSPC5942-1GEA 0 EUR
APOSPC5942-1G APOSPC5942-5G
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094331
Número CAS: 29427-48-3