Print…
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC5941-25G PC5941-5G PC5941-100G
APOSPC5941-25GEA 231 EUR
APOSPC5941-25G APOSPC5941-5G APOSPC5941-100G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClFO₂S
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094330
Número CAS: 518070-29-6
UN: 3265
ADR: 8,III