Print…
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-methylphenylacetic acid
PC5939-1G PC5939-5G PC5939-10G
APOSPC5939-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5939-1G APOSPC5939-5G APOSPC5939-10G
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid 95%
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094329
Número CAS: 518070-28-5