Print…
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5936-10G PC5936-1G PC5936-5G
APOSPC5936-10GEA 364 EUR
APOSPC5936-10G APOSPC5936-1G APOSPC5936-5G
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrF
Peso Molecular: 203.05 g/mol
Ponto de ebulição: 97…101 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094327
Número CAS: 118745-63-4
UN: 3265
ADR: 8 II