Print…
2-Fluoro-p-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5934-5G PC5934-100G PC5934-25G
APOSPC5934-5GEA 21.9 EUR
APOSPC5934-5G APOSPC5934-100G APOSPC5934-25G
2-Fluoro-p-toluic acid
2-Fluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092906
Número CAS: 7697-23-6