Print…
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5933-1G PC5933-5G PC5933-10G
APOSPC5933-1GEA 0 EUR
APOSPC5933-1G APOSPC5933-5G APOSPC5933-10G
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO
Ponto de ebulição: 91…92 °C/14mmHg
Densidade: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094325
Número CAS: 146137-80-6