Print…
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5929-1G PC5929-5G
APOSPC5929-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5929-1G APOSPC5929-5G
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₈H₄FNO₂
Peso Molecular: 165.1213 g/mol
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094324
Número CAS: 176508-81-9