Print…
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₂BrClFN
Peso Molecular: 210.44 g/mol
Ponto de ebulição: 77…78 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11044268
Número CAS: 514797-97-8