Print…
5-Fluoro-m-toluidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 0 EUR
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077538
Número CAS: 52215-41-5