Print…
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC5921-1G PC5921-5G PC5921-10G
APOSPC5921-1GEA 52.2 EUR
APOSPC5921-1G APOSPC5921-5G APOSPC5921-10G
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Peso Molecular: 168.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094318
Número CAS: 518070-22-9