Print…
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC5917-1G PC5917-5G
APOSPC5917-1GEA 37.7 EUR
APOSPC5917-1G APOSPC5917-5G
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde 99%
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094315
Número CAS: 189628-39-5