Print…
5-Fluoro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5915-100G PC5915-25G PC5915-5G
APOSPC5915-100GEA 0 EUR
APOSPC5915-100G APOSPC5915-25G APOSPC5915-5G
5-Fluoro-m-toluic acid 98%
5-Fluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 141…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094313
Número CAS: 518070-19-4