Print…
5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5914-1G PC5914-25G PC5914-5G PC5914-100G
APOSPC5914-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5914-1G APOSPC5914-25G APOSPC5914-5G APOSPC5914-100G
5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
5-Fluoro-m-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094312
Número CAS: 216976-30-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III